missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyridin-2,3-dicarbonsäureanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 11426157
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
699-98-9
C7H3NO3
149.105
MFCD00005915
MCQOWYALZVKMAR-UHFFFAOYSA-N
2,3-pyridinedicarboxylic anhydride, furo 3,4-b pyridine-5,7-dione, quinolinic anhydride, 2,3-pyridinedicarboxylicanhydride, pyridine-2,3-dicarboxylic anhydride, 5h,7h-furo 3,4-b pyridine-5,7-dione, furano 3,4-b pyridine-5,7-dione, pyridine-2,3-dicarboxylic acid anhydride, 2,3-pyridinedicarboxylic anhydride quinolinic anhydride
69688
Furo[3,4-b]Pyridin-5,7-Dion
C1=CC2=C(C(=O)OC2=O)N=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
699-98-9
C7H3NO3
149.105
MFCD00005915
MCQOWYALZVKMAR-UHFFFAOYSA-N
2,3-pyridinedicarboxylic anhydride, furo 3,4-b pyridine-5,7-dione, quinolinic anhydride, 2,3-pyridinedicarboxylicanhydride, pyridine-2,3-dicarboxylic anhydride, 5h,7h-furo 3,4-b pyridine-5,7-dione, furano 3,4-b pyridine-5,7-dione, pyridine-2,3-dicarboxylic acid anhydride, 2,3-pyridinedicarboxylic anhydride quinolinic anhydride
69688
Furo[3,4-b]Pyridin-5,7-Dion
C1=CC2=C(C(=O)OC2=O)N=C1

Pyridine-2,3-dicarboxylic anhydride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Pyridin-2,3-Dicarboxylanhydrid ist ein wichtiger Rohstoff sowie ein Zwischenprodukt für die organischen Synthese, für Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.

Löslichkeit
Optimale Wasserlöslichkeit.

Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Unverträglich mit Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pyridine-2,3-dicarboxylic anhydride
Schmelzpunkt 134°C to 138°C
Menge 25 g
Beilstein 125111
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Optimal solubility in water.
Formelmasse 149.11
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'