Learn More
Pyridin-2,6-Dicarbonyldichlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride is used as the reagent during the synthesis of pyridine-based polyamido-polyester optically active macrocycles. It is used as starting reagent during the synthesis of pyridine-bridged 2,6-bis-carboxamide Schiff?s bases. It was used in the synthesis of N,N?-bis(1-pyrenylmethyl)pyridine-2,6-dicarboxamide3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Pyridindicarbonyldichlorid wird als Reagenz bei der Synthese von optisch aktiven Polyamidopolyestermakrozyklen auf Pyridinbasis verwendet. Wird als Ausgangsreagenz bei der Synthese von pyridinverbrückten 2,6-Bis-Carboxamid Schiffschen Basen verwendet. Wurde bei der Synthese von N,N′-Bis(1-Pyrenylmethyl)pyridin-2,6-dicarboxamid3 verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
2,6-Pyridindicarbonyldichlorid wird als Reagenz bei der Synthese von optisch aktiven Polyamidopolyestermakrozyklen auf Pyridinbasis verwendet. Wird als Ausgangsreagenz bei der Synthese von pyridinverbrückten 2,6-Bis-Carboxamid Schiffschen Basen verwendet. Wurde bei der Synthese von N,N′-Bis(1-Pyrenylmethyl)pyridin-2,6-dicarboxamid3 verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pyridine-2,6-dicarbonyl dichloride |
Schmelzpunkt | 57°C to 61°C |
Siedepunkt | 284°C |
Geruch | Irritating |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 131556 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 204.01 |