Learn More
Alfa Aesar™ Pyridin-3-Sulfonylchlorid-Hydrochlorid, 97 %
Artikelnummer. 15440898
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15440898 1 g 1 Gramm
15450898 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15440898 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. H54672.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Applications
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Store at -20°C. Keep away from light and heat. Hygroscopic. Store under nitrogen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42899-76-3
Summenformel C5H5Cl2NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 214.06
MDL-Nummer MFCD04035552
InChI-Schlüssel VIVPWOMJFLICOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine-3-sulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulfonyl chloride hcl, 3-pyridinesulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulphonyl chloride hydrochloride, 3-pyridinesulfonyl chloride, hcl, 3-pyridinesulfonyl chloride, hydrochloride, 3-pyridylsulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulfonylchloride hydrochloride, pyridin-3-ylsulfonyl chloride hydrochloride, 3-pyridylsulfonylchloride hcl
PubChem CID 12571517
IUPAC-Name Pyridin-3-Sulfonylchlorid-Hydrochlorid
SMILES C1=CC(=CN=C1)S(=O)(=O)Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-3-sulfonyl chloride hydrochloride
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 3706102
Formelmasse 176.97
Reinheit (%) 97%