Learn More
Pyridin, 99.5 %, ExtraDry, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737877
59.25 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
47.80 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
110-86-1
C5H5N
79.102
MFCD00011732
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
1049
CHEBI:16227
Pyridin
C1=CC=NC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
110-86-1
C5H5N
79.102
MFCD00011732
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
1049
CHEBI:16227
Pyridin
C1=CC=NC=C1
Pyridin, 99,5 %, C5H5N, CAS-Nummer 110-86-1, Azabenzen, Azin, Caswell Nr. 717, piridina, piridina italienisch, pirydyna, pirydyna polnisch, pyridin, Pyridin deutsch, RCRA-Abfallnummer u196, 2,5 l, 20, 181, 115,0 °C bis 116,0 °C, CHEBI:16227, farblos, 0,9780 g/ml
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pyridine
Schmelzpunkt -42.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9780g/mL
Siedepunkt 115.0°C to 116.0°C
Menge 100 mL
Flammpunkt 17°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.5085 to 1.5105
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Rückstand nach Verdampfung 0.001 % max.
Relative Dichte 0.978
Viskosität 0.95 mPa.s (20°C)
Beilstein 20, 181
Wasser 0.005% Max.
Fieser 01,958; 02,349; 04,414; 06,497; 11,448; 12,416; 13,293; 15,1; 17,153
Merck Index 15, 8081
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most other common, organic solvents
Formelmasse 79.1
Reinheit (%) 99.5%
Güte extra trocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.