Learn More
Pyridin, ≥99 %, ExtraPure, geeignet für die nichtwässrige Titration, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737881
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
EcoSafPak™ Glasflasche
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
110-86-1
C5H5N
79.102
MFCD00011732
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
1049
CHEBI:16227
Pyridin
C1=CC=NC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
110-86-1
C5H5N
79.102
MFCD00011732
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
1049
CHEBI:16227
Pyridin
C1=CC=NC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pyridine
Schmelzpunkt -42.0°C
Dichte 0.9780g/mL
Siedepunkt 115.0°C to 116.0°C
Menge 250 g
Flammpunkt 17°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung EcoSafPak™ Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.5085 to 1.5105
Prozentgehaltsbereich 99+%
Rückstand nach Verdampfung 0.002% max.
Relative Dichte 0.978
Dampfdruck Vapor Pressure: 20mbar at 20°C
Viskosität 0.95 mPa.s (20°C)
Beilstein 20, 181
Wasser 0.1% max. (Coulometric)
Fieser 01,958; 02,349; 04,414; 06,497; 11,448; 12,416; 13,293; 15,1; 17,153
Merck Index 15, 8081
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most other common, organic solvents
Formelmasse 79.1
Reinheit (%) ≥99%
Güte Extrarein