Learn More
Pyridin-d5, 99.5 % (Isotopen), enthält 0.05 v/v% TMS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051973
Click to view available options
Menge:
5g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
7291-22-7
C5H5N
84.13
MFCD00044639
JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c
558519
2,3,4,5,6-Pentadeuteriopyridin
[2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
7291-22-7
C5H5N
84.13
MFCD00044639
JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c
558519
2,3,4,5,6-Pentadeuteriopyridin
[2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Pyridine-d{5} is used in dehalogenation reactions and can be used as a base in condensation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pyridine-d5
Physikalische Form Flüssig
Namenshinweis Isotopic
Dichte 1,05 g/mL
Flammpunkt 20 °C (68 °F)
Geruch Unangenehm
Brechungsindex 1,506
Menge 5g
Schmelzpunkt -42 °C
Siedepunkt 115 °C
UN-Nummer UN1282
Beilstein 114377
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,ether,acetone,and benzene.
Formelmasse 84.14
Reinheit (%) 99.5%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Enthält 0,05% v/v TMS