Learn More
Pyridine-d5, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pyridine D5 |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D |
| Formelmasse | 84.0736 |