Learn More
Pyridinhydrobromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024516
17.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
18820-82-1
C5H6BrN
160.014
MFCD00012801
BBFCIBZLAVOLCF-UHFFFAOYSA-N
pyridine hydrobromide, pyridinium bromide, pyridine, hydrobromide, pyridine, hydrobromide 1:1, pyridine hbr, pyridinehydrobromide, acmc-1bovh, ksc178o2t, pyridine hydrobromide, purum at
87810
Pyridin;Hydrobromid
C1=CC=NC=C1.Br
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
18820-82-1
C5H6BrN
160.014
MFCD00012801
BBFCIBZLAVOLCF-UHFFFAOYSA-N
pyridine hydrobromide, pyridinium bromide, pyridine, hydrobromide, pyridine, hydrobromide 1:1, pyridine hbr, pyridinehydrobromide, acmc-1bovh, ksc178o2t, pyridine hydrobromide, purum at
87810
Pyridin;Hydrobromid
C1=CC=NC=C1.Br
Pyridine hydrobromide may be used in chemical synthesis studies. Pyridine hydrobromide is quite useful for brominations of ketones on a micro or semimicro scale.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyridinhydrobromid kann für Untersuchungen zur chemischen Synthese verwendet werden. Pyridinhydrobromid ist für die Bromierung von Ketonen im Mikro- oder Halbmikromaßstab sehr nützlich.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pyridine hydrobromide
Schmelzpunkt 216°C to 220°C
Menge 50 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 160.01
Reinheit (%) 98%