Learn More
Pyridin-N-oxid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080644
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
694-59-7
C5H5NO
95.101
MFCD00006194
ILVXOBCQQYKLDS-UHFFFAOYSA-N
pyridine-n-oxide, pyridine 1-oxide, pyridine n-oxide, pyridine oxide, pyridine, 1-oxide, pyridine-1-oxide, unii-91f12jjj4h, py n-oxide, pyridin-1-ium-1-olate, pyridine-oxide
12753
CHEBI:29136
1-Pyridin-1-oxid
C1=CC=[N+](C=C1)[O-]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
694-59-7
C5H5NO
95.101
MFCD00006194
ILVXOBCQQYKLDS-UHFFFAOYSA-N
pyridine-n-oxide, pyridine 1-oxide, pyridine n-oxide, pyridine oxide, pyridine, 1-oxide, pyridine-1-oxide, unii-91f12jjj4h, py n-oxide, pyridin-1-ium-1-olate, pyridine-oxide
12753
CHEBI:29136
1-Pyridin-1-oxid
C1=CC=[N+](C=C1)[O-]
Pyridine N-oxide is used in the treatment of Kayser's disease. It is widely used in chemical industry. It can act as catalytic agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Die Lagerung unter einer Stickstoffdecke wird empfohlen. Lagerung bei 2 bis 8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pyridine N-oxide
Schmelzpunkt 61°C to 66°C
Siedepunkt 270°C
Flammpunkt 143°C (289°F)
Menge 25 g
Beilstein 105257
Empfindlichkeit Very Hygroscopic
Merck Index 14,7972
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 95.1
Reinheit (%) 95%