missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytochrome c Antibody (CYCS/3128R), Biotin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18605977 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18605977 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18605977 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP308598B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Cytochrome c Monoclonal antibody specifically detects Cytochrome c in Human, Mouse, Rat, Amphibian, Canine, Drosophila, Equine, Pigeon samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Cytochrome c
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CYCS/3128R
Konjugat Biotin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CYCHCS, cytochrome c, cytochrome c, somatic, THC4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant full-length human Cytochrome c protein (Uniprot: P99999)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Cellular Markers, Cholesterol Metabolism, Core ESC Like Genes, Lipid and Metabolism, Mitochondrial Markers, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 54205
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Amphibian, Canine
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.