Learn More
Pyridinium Chlorochromate, TRC
Artikelnummer. 30411609
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30411609 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30411609 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP991820100G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26299-14-9
Summenformel C5H5N.ClCrO3.H
Molekulargewicht (g/mol) 215.56
Synonym Chlorotrioxochromate(1-) Hydrogen, compd. with Pyridine (1:1), Chlorotrioxochromate(1-)pyridine, Trioxochlorochromate(VI)Pyridine, Chlorotrioxochromate(1-) Hydrogen, compd. With Pyridine (1:1), Pyridine, (T-4)-chlorotrioxochromate(1-), Corey Reagent, Corey's reagent, Corey's Reagent (oxidation reagent), PCC, PCC (oxidizing agent), Pyridinium Chlorochromate, Reagents, Corey's, Urine Luck
IUPAC-Name chloro-hydroxy-dioxochromium;pyridine
SMILES O[Cr](=O)(=O)Cl.c1ccncc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridinium Chlorochromate
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H5N.ClH.Cr.3O/c1-2-4-6-5-3-1;;;;;/h1-5H;1H;;;;
Formelmasse 214.9441