Learn More
Pyridinfluorchromat, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047473
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
83042-08-4
C5H6CrFNO3
MFCD00151617
pyridin-1-ium; trioxochromium; hydrofluoride, chromium trioxide pyridium hydrofluoride, pyridin-1-ium; tris oxidanylidene chromium; hydrofluoride
83042-08-4
C5H6CrFNO3
MFCD00151617
pyridin-1-ium; trioxochromium; hydrofluoride, chromium trioxide pyridium hydrofluoride, pyridin-1-ium; tris oxidanylidene chromium; hydrofluoride
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pyridinium fluorochromate
Schmelzpunkt 165°C (decomposition)
Menge 5 g
UN-Nummer UN1479
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 199.1
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.