missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyridinium-toluol-4-sulfonat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Pyridinium p-Toluenesulfate is used in the synthesis of a subdomain of the cytochrome P450 BM3 enzyme, for use in screening systems for drug candidates. Efficient catalyst for preparing tetrahydropyranyl ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyridinium-p-toluolsulfat wird bei der Synthese einer Subdomäne des Cytochrom P450 BM3-Enzyms und für den Einsatz in Screening-Systemen für Wirkstoffkandidaten verwendet. Effizienter Katalysator für die Vorbereitung von Tetrahydropyranylethern.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise), Ethanol, Aceton, Dichlormethan, Chloroform, Methanol und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. In einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahren. Lagerung an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor Feuchtigkeit geschützt lagern.
Pyridinium-p-toluolsulfat wird bei der Synthese einer Subdomäne des Cytochrom P450 BM3-Enzyms und für den Einsatz in Screening-Systemen für Wirkstoffkandidaten verwendet. Effizienter Katalysator für die Vorbereitung von Tetrahydropyranylethern.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise), Ethanol, Aceton, Dichlormethan, Chloroform, Methanol und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. In einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahren. Lagerung an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor Feuchtigkeit geschützt lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pyridinium p-toluenesulfonate |
Schmelzpunkt | 116°C to 120°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 3764305 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (partly),ethanol,acetone,dichloromethane,chloroform,methanol and dimethyl sulfoxide. |
Formelmasse | 251.31 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'