missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyrido-[2,3-b]-pyrazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7026693
43.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
0.5 g
2.5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
322-46-3
C7H5N3
131.14
MFCD00006717
YEYHFKBVNARCNE-UHFFFAOYSA-N
pyrido 2,3-b pyrazine, 1,4,5-triazanaphthalene, 5-azaquinoxaline, pyrido 2,3 pyrazine, pyrido 3,2-b pyrazine, acmc-20ahgw, 1,5-triazanaphthalene, pyridino 2,3-b pyrazine
67580
Pyrido[2,3-b]Pyrazin
C1=CN=C2N=CC=NC2=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
322-46-3
C7H5N3
131.14
MFCD00006717
YEYHFKBVNARCNE-UHFFFAOYSA-N
pyrido 2,3-b pyrazine, 1,4,5-triazanaphthalene, 5-azaquinoxaline, pyrido 2,3 pyrazine, pyrido 3,2-b pyrazine, acmc-20ahgw, 1,5-triazanaphthalene, pyridino 2,3-b pyrazine
67580
Pyrido[2,3-b]Pyrazin
C1=CN=C2N=CC=NC2=C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pyrido[2,3-b]pyrazine
Schmelzpunkt 142°C to 144°C
Menge 0.5 g
Formelmasse 131.14
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'