Learn More
Pyrido[3,2-d][1,3]Thiazol-2-Thiol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10531322
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10531322 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10100652 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10265644 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10531322 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RH00329DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 57135-09-8
Summenformel C6H4N2S2
Molekulargewicht (g/mol) 168.232
MDL-Nummer MFCD00178760
InChI-Schlüssel WITYIAHCBUYCSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiazolo 5,4-b pyridine-2 1h-thione, thiazolo 5,4-b pyridine-2-thiol, 1,3 thiazolo 5,4-b pyridine-2-thiol, pyrido 3,2-d 1,3 thiazole-2-thiol, 2-mercaptothiazolo 5,4-b pyridine, pyrido 3,2-d-1,3-thiazol-2-thiol, 2-mercapto-1,3 thiazolo 5,4-b pyridine, 2-sulphanyl-1,3 thiazolo 5,4-b pyridine, 1h-1,3 thiazolo 5,4-b pyridine-2-thione, thiazolo 5,4-b pyridine-2-thione
PubChem CID 2782239
IUPAC-Name 1H-[1,3]Thiazolo[5,4-b]pyridin-2-thion
SMILES C1=CC2=C(N=C1)SC(=S)N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrido[3, 2-d][1, 3]thiazole-2-thiol
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 168.24
Reinheit (%) 95%