Learn More
Pyridostigminbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077875
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
101-26-8
C9H13BrN2O2
261.12
MFCD00079283
VNYBTNPBYXSMOO-UHFFFAOYSA-M
pyridostigmine bromide, mestinon, regonol, kalimin, kalymin, regonal, 3-dimethylcarbamoyl oxy-1-methylpyridin-1-ium bromide, mestinon bromide, 3-dimethylcarbamoyloxy-1-methylpyridinium bromide
7550
(1-Methylpyridin-1-ium-3-yl) N,N-Dimethylcarbamat;Bromid
[Br-].CN(C)C(=O)OC1=CC=C[N+](C)=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
101-26-8
C9H13BrN2O2
261.12
MFCD00079283
VNYBTNPBYXSMOO-UHFFFAOYSA-M
pyridostigmine bromide, mestinon, regonol, kalimin, kalymin, regonal, 3-dimethylcarbamoyl oxy-1-methylpyridin-1-ium bromide, mestinon bromide, 3-dimethylcarbamoyloxy-1-methylpyridinium bromide
7550
(1-Methylpyridin-1-ium-3-yl) N,N-Dimethylcarbamat;Bromid
[Br-].CN(C)C(=O)OC1=CC=C[N+](C)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pyridostigmine bromide
Schmelzpunkt 154.0°C
Verlust bei Trocknung 2% max. (1 g, 105°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15,809
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, chloroform, insoluble in ether, benzene, acetone
Formelmasse 261.12
Reinheit (%) 98%