Learn More
Pyridoxal Hydrochlorid, Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Beschreibung
Pyridoxalhydrochlorid ist nützlich für die Markierung von Aminosäuren und für deren Nachweis im Picomolbereich.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pyridoxal Hydrochloride |
Schmelzpunkt | 171°C |
Farbe | Weiß |
pH | 2.1 |
Verpackung | Bernsteinfarbiges Glas |
Menge | 1 g |
Merck Index | 15, 8091 |
Formelmasse | 203.63 |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |