Learn More
Pyridoxamin Dihydrochlorid, Zellkulturreagenz, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7076593
76.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
2.5 g
5 g
10 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
524-36-7
C8H14Cl2N2O2
241.112
MFCD00012808
HNWCOANXZNKMLR-UHFFFAOYSA-N
pyridoxamine dihydrochloride, 4-aminomethyl-5-hydroxymethyl-2-methylpyridin-3-ol dihydrochloride, pyridoxamine dichlorohydrate, pyridoxylamine dihydrochloride, 4-aminomethyl-5-hydroxy-6-methyl-3-pyridinemethanol dihydrochloride, unii-yq8ncr7v0o, pyridoxamine 2hcl, yq8ncr7v0o, 2-methyl-3-hydroxy-4-aminomethyl-5-hydroxymethylpyridene dihydrochloride, pyridoxemine, dihydrochloride
10664
4-(Aminomethyl)-5-(Hydroxymethyl)-2-Methylpyridin-3-ol;Dihydrochlorid
CC1=NC=C(C(=C1O)CN)CO.Cl.Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
524-36-7
C8H14Cl2N2O2
241.112
MFCD00012808
HNWCOANXZNKMLR-UHFFFAOYSA-N
pyridoxamine dihydrochloride, 4-aminomethyl-5-hydroxymethyl-2-methylpyridin-3-ol dihydrochloride, pyridoxamine dichlorohydrate, pyridoxylamine dihydrochloride, 4-aminomethyl-5-hydroxy-6-methyl-3-pyridinemethanol dihydrochloride, unii-yq8ncr7v0o, pyridoxamine 2hcl, yq8ncr7v0o, 2-methyl-3-hydroxy-4-aminomethyl-5-hydroxymethylpyridene dihydrochloride, pyridoxemine, dihydrochloride
10664
4-(Aminomethyl)-5-(Hydroxymethyl)-2-Methylpyridin-3-ol;Dihydrochlorid
CC1=NC=C(C(=C1O)CN)CO.Cl.Cl
A vitamin in the Vitamin B-6 family
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pyridoxamine dihydrochloride
Schmelzpunkt 220°C to 224°C
Verpackung Glasflasche
Menge 2.5 g
Beilstein 3632748
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,water,or methanol /n
Formelmasse 241.12
Physikalische Form Fest