Learn More
Pyridoxine EP Impurity A as Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17914366
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
Artikelnummer. 17914366
Marke: Mikromol MM0021.010025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pyridoxine EP Impurity A as Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol Hydrochloride
CAS 1006-21-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C8 H9 N O2 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Pyridoxine Hydrochloride Imp. A (EP), Pyridoxine Imp. A (EP), 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol Hydrochloride, Pyridoxine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Pyridoxine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Pyridoxine Impurity A as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO2.ClH/c1-5-8(10)7-4-11-3-6(7)2-9-5;/h2,10H,3-4H2,1H3;1H
SMILES Cl.Cc1ncc2COCc2c1O
IUPAC-Name 6-methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol;hydrochloride
Molekulargewicht (g/mol) 187.62
Menge 25 mg
Formelmasse 187.04 g/mol