Learn More
Pyridoxin Hydrochlorid, Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Beschreibung
Pyridoxin-HCl wird als Vitamin (Enzym-Kofaktor) verwendet.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pyridoxine Hydrochloride |
Schmelzpunkt | 214°C |
Farbe | Weiß |
pH | 2.4 to 3.0 |
Glührückstand | 0.1% max. |
Verlust bei Trocknung | 0.5% max. |
Infrarotspektrum | Conforms to reference |
Prozentgehaltsbereich | ≥98 % |
Verpackung | Bernsteinfarbiges Glas |
Menge | 10 g |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Pyridoxine Hydrochloride
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.