Learn More
Pyrimethamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15648725 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15648725 1 g 1 Gramm
15658725 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15648725 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 461200010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58-14-0
Summenformel C12H13ClN4
Molekulargewicht (g/mol) 248.71
MDL-Nummer MFCD00057350
InChI-Schlüssel WKSAUQYGYAYLPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimethamine, chloridine, daraprim, chloridin, diaminopyritamin, 5-4-chlorophenyl-6-ethylpyrimidine-2,4-diamine, ethylpyrimidine, pirimetamina, chloridyn, malocide
PubChem CID 4993
ChEBI CHEBI:8673
IUPAC-Name 5-(4-Chlorphenyl)-6-Ethylpyrimidin-2,4-Diamin
SMILES CCC1=NC(N)=NC(N)=C1C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrimethamine
Schmelzpunkt 241.0°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C, 4 h)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 248.71
Reinheit (%) 98%