Learn More
Pyrimidin-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470948
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15470948 1 g 1 Gramm
15490948 250 mg 250 Milligramm
15480948 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15470948 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54745.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 31519-62-7 | C5H4N2O2 | 124.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Carboxypyrimidin ist ein synthetisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Dimethylsulfoxid (DMSO), Dimethylformamid (DMF) und Lösung von phosphatgepuffertem Salz (PBS).
Hinweise
Lagerung bei -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31519-62-7
Summenformel C5H4N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.10
MDL-Nummer MFCD00856161
InChI-Schlüssel ZFCHNZDUMIOWFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrimidinecarboxylic acid, 2-carboxypyrimidine, pyrimidine carboxylic acid, pyrimidinecarboxylic acid, 2-carboxy-1,3-diazine, 2-pyrimidinecarboxylic acid 6ci,8ci,9ci, 2-pyrimidinecarboxylicacid, 2-carboxy pyrimidine, pubchem9603, pyrimidine-carboxylic acid
PubChem CID 12626245
IUPAC-Name Pyrimidin-2-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=NC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrimidine-2-carboxylic acid
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,Dimethyl sulfoxide (DMSO),Dimethylformamide (DMF),and solution of Phosphate Buffered Saline (PBS).
Formelmasse 124.1
Reinheit (%) 97%