Learn More
Pyrimidin-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
2-carboxy-Pyrimidine is a synthetic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Carboxypyrimidin ist ein synthetisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Dimethylsulfoxid (DMSO), Dimethylformamid (DMF) und Lösung von phosphatgepuffertem Salz (PBS).
Hinweise
Lagerung bei -20 °C.
2-Carboxypyrimidin ist ein synthetisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Dimethylsulfoxid (DMSO), Dimethylformamid (DMF) und Lösung von phosphatgepuffertem Salz (PBS).
Hinweise
Lagerung bei -20 °C.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pyrimidine-2-carboxylic acid |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol,Dimethyl sulfoxide (DMSO),Dimethylformamide (DMF),and solution of Phosphate Buffered Saline (PBS). |
Formelmasse | 124.1 |
Reinheit (%) | 97% |