Learn More
Lonza™ Pyrogenfreie Reagenzgläser
Artikelnummer. 11610311
Change view
Click to view available options
Menge:
50 Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11610311 50 Röhrchen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11610311 Lieferant Lonza™ Lieferanten-Nr. N205
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Depyrogeniert bei extrem hohen Temperaturen, die weit über den standardmäßigen Depyrogenisierungsbedingungen liegen.
  • Pyrogenfreie Reagenzgläser aus Borosilikatglas ohne Schraubverschlüsse.
  • Empfohlen für Gel-Clot-Tests.
  • Drei Packungen mit Einzelfläschchen, Vorderansicht.
  • Geeignet für die Durchführung des bakteriellen Endotoxintests (BET).
  • Enthalten laut Zertifikat weniger als 0,005 EU/ml Endotoxin.
  • Alle Reagenzgläser bestehen aus klarem USP Typ 1 Borosilikatglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Borosilikatflintglas Typ 1
Länge (metrisch) 75 mm
Material Borosilikatglas
Menge 50 Röhrchen
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Produkttyp Reagenzröhrchen