Learn More
Lonza Pyrogenfreie Reagenzgläser
Artikelnummer. 11600311
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
75 mm
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
11600311 75 mm 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11600311 Lieferant Lonza Lieferanten-Nr. N201
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Empfohlen für die Verwendung als Reaktionsröhrchen in Gel-Clot-Assays. Lonza™ Pyrogenfreie Reagenzgläser werden hergestellt aus USP Es handelt sich um Flintglas aus Borosilikatglas vom Typ 1, das weniger als 0,005 EU/ml Endotoxin enthält.
  • Hergestellt aus klarem USP Typ 1 Borosilikatglas
  • Enthalten weniger als 0,005 EU/ml Endotoxin
  • Empfohlen für die Verwendung als Reaktionsröhrchen in Gel-Clot-Assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 75 mm
Material Borosilikatglas
Verschlusstyp Schraubverschluss
Produkttyp Reagenzröhrchen