Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pyronin Y, zertifiziert
Catalog Number p-189829
27.46 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
92-32-0
C17H19ClN2O
302.802
MFCD00011725
INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M
C.I. 45005, Pyronin G
7085
CHEBI:87347
[6-(Dimethylamin)Phenothiazin-3-Yliden]-Dimethylazan; Chlorid; Trihydrat
CN(C)C1=CC2=C(C=C1)C=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3O2.[Cl-]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
92-32-0
C17H19ClN2O
302.802
MFCD00011725
INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M
C.I. 45005, Pyronin G
7085
CHEBI:87347
[6-(Dimethylamin)Phenothiazin-3-Yliden]-Dimethylazan; Chlorid; Trihydrat
CN(C)C1=CC2=C(C=C1)C=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3O2.[Cl-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pyronin Y
Schmelzpunkt 250.0°C to 260.0°C
Absorptionsverhältnis 1.23 to 1.7
Farbstoffgehalt 45% min.
Beilstein 18, V,10, 181
Merck Index 15, 8119
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 546 to 551nm
Formelmasse 302.79
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Farbe Grün
Menge 1 g
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyronin Y
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.