Learn More
Lonza™ Pyrosperse Dispergierreagenz-Kit
Artikelnummer. 10725292
Change view
Click to view available options
Menge:
300 ml/Fläschchen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10725292 300 ml/Fläschchen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10725292 Lieferant Lonza™ Lieferanten-Nr. N188
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Konzentration 22%
Zur Verwendung mit (Geräte) Pyrogent QCL-1000
Enthält 5 ml/Fläschchen Pyrosperse Dispergierreagenz
Menge 300 ml/Fläschchen
Produkttyp Pyrosperse Dispergierreagenz-Kit