Learn More
Pyroxasulfon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pyroxasulfone |
| CAS | 447399-55-5 |
| Summenformel | C12 H14 F5 N3 O4 S |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Isoxazole','3-[[[5-(difluoromethoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methyl]sulfonyl]-4,5-dihydro-5,5-dimethyl-, 3-[5-(Difluoromethoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazol-4-ylmethylsulfonyl]-4,5-dihydro-5,5-dimethyl-1,2-oxazole, KIH 485, Pyroxasulfone, Sakura, Sakura 85WG |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H14F5N3O4S/c1-11(2)4-7(19-24-11)25(21,22)5-6-8(12(15,16)17)18-20(3)9(6)23-10(13)14/h10H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | Cn1nc(c(CS(=O)(=O)C2=NOC(C)(C)C2)c1OC(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | 3-[[5-(Difluormethoxy)-1-methyl-3-(trifluormethyl)pyrazol-4-yl]methylsulfonyl]-5,5-dimethyl-4H-1,2-oxazol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 391.31 |
| Formelmasse | 391.0625 |