Learn More
Pyrrol-3-carbonsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Pyrrole-3-carboxylic acid is useful for the synthesis of cholecystokinin antagonists, benzopyran antihypertensives and azepinediones. It is utilized for the preparation of a poly(pyrrole-3-carboxylic acid) modified pencil graphite electrode and its usage in the determination of serotonin (SER) in blood serum and urine samples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyrrol-3-carboxylsäure ist nützlich für die Synthese von Cholecystokinin-Antagonisten, Benzopyra-Antihypertensiva und Azepinedione. Es wird zur Herstellung einer Poly(pyrrol-3-carboxylsäure) modifizierten Graphitstiftelektrode und deren Verwendung bei der Bestimmung von Serotonin (SER) in Blutserum- und Urinproben verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln.
Pyrrol-3-carboxylsäure ist nützlich für die Synthese von Cholecystokinin-Antagonisten, Benzopyra-Antihypertensiva und Azepinedione. Es wird zur Herstellung einer Poly(pyrrol-3-carboxylsäure) modifizierten Graphitstiftelektrode und deren Verwendung bei der Bestimmung von Serotonin (SER) in Blutserum- und Urinproben verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pyrrole-3-carboxylic acid |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 108642 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 111.1 |
Reinheit (%) | ≥98% |