Learn More
Pyrrol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020603
28.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
109-97-7
C4H5N
67.09
MFCD00005216
KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
pyrrole, divinylenimine, azole, imidole, pyrrol, monopyrrole, divinyleneimine, 1-aza-2,4-cyclopentadiene, polypyrrole, unii-86s1zd6l2c
8027
CHEBI:19203
1H-Pyrrol
N1C=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
109-97-7
C4H5N
67.09
MFCD00005216
KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
pyrrole, divinylenimine, azole, imidole, pyrrol, monopyrrole, divinyleneimine, 1-aza-2,4-cyclopentadiene, polypyrrole, unii-86s1zd6l2c
8027
CHEBI:19203
1H-Pyrrol
N1C=CC=C1
Pyrrole plays a major role in synthesis of drugs, spices, agrochemicals, dyes, photographic chemicals and perfumes. It plays an important role in the electropolymerisation of macroporous conducting polymer films. It acts as a catalyst for polymerization process; as a standard substance in chromatographic analysis; as corrosion inhibitors and preservatives and as solvents for resins and terpenes. It is utilized to study the hydrogen-bond mediated coupling of 1,2,3-triazole to pyrrole and in the preparation of 1-(4-Chloro-benzoyl)-pyrrole by reacting with 4-Chloro-benzoyl chloride. In Ciamician-Dennstedt rearrangement, It is used to prepare 3-chloropyridine by reacting with dichlorocarbene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyrrol spielt eine wichtige Rolle bei der Synthese von Arzneimitteln, Gewürzen, Agrochemikalien, Farbstoffen, fotografischen Chemikalien und Parfüms. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Elektropolymerisation von makroporösen leitenden Polymerfilmen. Es fungiert als Katalysator für den Polymerisationsprozess, als Standardsubstanz in der chromatographischen Analyse, als Korrosionshemmer und als Lösungsmittel für Harze und Terpene. Es wird zur Untersuchung der Wasserstoffbindungs-vermittelten Kupplung von 1,2,3-Triazol an Pyrrole und zur Vorbereitung von 1-(4-Chlor-Benzoyl)-Pyrrole durch Reaktion mit 4-Chlor-Benzoylchlorid verwendet. Bei der Ciamician-Dennstedt-Umlagerung wird es zur Vorbereitung von 3-Chlorpyridin durch Reaktion mit Dichlorcarben verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Ethylether, verdünnten Säuren und organischen Lösungsmitteln. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft-, Licht- und feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln, sauren Chloriden und sauren Anhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pyrrole
Dichte 0.967
Siedepunkt 131°C
Flammpunkt 38°C (100°F)
Geruch Mild
Brechungsindex 1.509
Menge 50 g
UN-Nummer UN1992
Beilstein 1159
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,8014
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,ethyl ether,dilute acids and organic solvents. Immiscible with water.
Formelmasse 67.09
Reinheit (%) ≥98%