Learn More
Pyrrolidin-1-Carboximidamid-Hydroiodid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pyrrolidine-1-carboximidamide hydroiodide |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 241.07 |
Reinheit (%) | 97% |