Learn More
Pyrrolidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022203
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
123-75-1
C4H10ClN
107.58
MFCD00005249
FCLZCOCSZQNREK-UHFFFAOYSA-N
tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine
31268
CHEBI:33135
hydrogen pyrrolidine chloride
[H+].[Cl-].C1CCNC1
123-75-1
C4H10ClN
107.58
MFCD00005249
FCLZCOCSZQNREK-UHFFFAOYSA-N
tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine
31268
CHEBI:33135
hydrogen pyrrolidine chloride
[H+].[Cl-].C1CCNC1
Pyrrolidine is used as building block in the synthesis of organic compounds. It is used to activate ketones and aldehydes toward nucleophilic addition. It is also utilized in promoting aldol condensation of ketones and aldehydes by forming enamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyrrolidin wird als Baustein bei der Synthese organischer Verbindungen verwendet. Es wird zur Aktivierung von Ketonen und Aldehyden zur nukleophilen Addition verwendet. Es wird auch zur Förderung der Aldol-Kondensation von Ketonen und Aldehyden durch die Bildung von Enamin verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Ether, Chloroform und Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit sauren Chloriden, sauren Anhydriden, starken Oxidationsmitteln, Kohlendioxid und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pyrrolidine
Schmelzpunkt -63°C
Dichte 0.856
Siedepunkt 86°C to 88°C
Flammpunkt 2°C (35°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Geruch Like Rotten Eggs
Brechungsindex 1.4431
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1922
Beilstein 102395
Empfindlichkeit Air Sensitive
Merck Index 14,8015
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,ether,chloroform and water.
Formelmasse 71.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig