missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyrrolizidinalkaloide Gemisch 661 100 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30326947
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30326947 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30326947 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000661ME

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (+)-Echimidine N-Oxide∣Echimidine∣Europine∣Europine-N-oxide∣Heliotrine∣Heliotrine-N-oxide∣Intermedine∣Intermedine N-oxide∣Lasiocarpine∣Lasiocarpine-N-oxide∣Lycopsamine∣Lycopsamine N-oxide∣Retrorsine∣Retrorsine N-Oxide∣Senecionine∣Senecionine N-Oxide∣Seneciphyllin∣Seneciphylline N-Oxide∣Senecivernine∣Senecivernine-N-oxide∣Senkirkine
CAS 41093-89-4, 520-68-3, 570-19-4, 65582-53-8, 303-33-3, 6209-65-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (+)-Echimidine N-Oxide∣Echimidine∣Europine∣Europine-N-oxide∣Heliotrine∣Heliotrine-N-oxide∣Intermedine∣Intermedine N-oxide∣Lasiocarpine∣Lasiocarpine-N-oxide∣Lycopsamine∣Lycopsamine N-oxide∣Retrorsine∣Retrorsine N-Oxide∣Senecionine∣Senecionine N-Oxide∣Seneciphyllin∣Seneciphylline N-Oxide∣Senecivernine∣Senecivernine-N-oxide∣Senkirkine
Versandbedingung +20°C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) (+)-Echimidine N-Oxide 100 μg/mL∣Echimidine 100 μg/mL∣Europine 100 μg/mL∣Europine-N-oxide 100 μg/mL∣Heliotrine 100 μg/mL∣Heliotrine-N-oxide 100 μg/mL∣Intermedine 100 μg/mL∣Intermedine N-oxide 100 μg/mL∣Lasiocarpine 100 μg/mL∣Lasiocarpine-N-oxide 100 μg/mL∣Lycopsamine 100 μg/mL∣Lycopsamine N-oxide 100 μg/mL∣Retrorsine 100 μg/mL∣Retrorsine N-Oxide 100 μg/mL∣Senecionine 100 μg/mL∣Senecionine N-Oxide 100 μg/mL∣Seneciphyllin 100 μg/mL∣Seneciphylline N-Oxide 100 μg/mL∣Senecivernine 100 μg/mL∣Senecivernine-N-oxide 100 μg/mL∣Senkirkine 100 μg/mL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.