missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyruvinsäure-13C-Natriumsalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium Pyruvate-3-13C |
| CAS | 124052-04-6 |
| Summenformel | 13C C2 H3 O3 . Na |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | Propanoic-3-13C acid','2-oxo-','sodium salt (9CI), Sodium pyruvate-3-13C, Sodium [3-13C]pyruvate, Sodium pyruvate-13C, Sodium 2-oxopropanoate-3-13C, Sodium α-ketopropionate-γ-13C, Pyruvic acid sodium salt-13C, 2-Oxopropanoic-3-13C acid monosodium salt |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1; |
| SMILES | [Na+].[13CH3]C(=O)C(=O)[O-] |
| IUPAC-Name | Natrium;2-oxo(3^{13}C)propanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 111.037 |
| Formelmasse | 111.001 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?