missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyruvinsäure-13C-Natriumsalz, TRC

Artikelnummer. 30428268
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30428268 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30428268 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP9988961G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Sodium Pyruvate-3-13C
CAS 124052-04-6
Summenformel 13C C2 H3 O3 . Na
Menge 1 g
Synonym Propanoic-3-13C acid','2-oxo-','sodium salt (9CI), Sodium pyruvate-3-13C, Sodium [3-13C]pyruvate, Sodium pyruvate-13C, Sodium 2-oxopropanoate-3-13C, Sodium α-ketopropionate-γ-13C, Pyruvic acid sodium salt-13C, 2-Oxopropanoic-3-13C acid monosodium salt
InChI-Formel InChI=1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1;
SMILES [Na+].[13CH3]C(=O)C(=O)[O-]
IUPAC-Name Natrium;2-oxo(3^{13}C)propanoat
Molekulargewicht (g/mol) 111.037
Formelmasse 111.001
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.