Learn More
Pyruvinsäure-13C-Natriumsalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium Pyruvate-3-13C |
| CAS | 124052-04-6 |
| Summenformel | 13C C2 H3 O3 . Na |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | Propanoic-3-13C acid','2-oxo-','sodium salt (9CI), Sodium pyruvate-3-13C, Sodium [3-13C]pyruvate, Sodium pyruvate-13C, Sodium 2-oxopropanoate-3-13C, Sodium α-ketopropionate-γ-13C, Pyruvic acid sodium salt-13C, 2-Oxopropanoic-3-13C acid monosodium salt |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1; |
| SMILES | [Na+].[13CH3]C(=O)C(=O)[O-] |
| IUPAC-Name | Natrium;2-oxo(3^{13}C)propanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 111.037 |
| Formelmasse | 111.001 |