Learn More
Pyruvic Acid-13C2, TRC
Artikelnummer. 30424761
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30424761 10 mg
30414128 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30424761 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP99890710MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127350-53-2
Summenformel C13C2H4O3
Molekulargewicht (g/mol) 90.05
Synonym 2-oxo-Propanoic-1,2-13C2 acid
IUPAC-Name 2-oxo(2,3-^{13}C_{2})propanoic acid
SMILES [13CH3][13C](=O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyruvic Acid-13C2
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i1+1,2+1
Formelmasse 90.0228