Learn More
Brenztraubensäure, Natriumsalz, +99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737306
24.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
113-24-6
C3H3NaO3
110.04
MFCD00002586
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
sodium pyruvate, pyruvic acid sodium salt, sodium 2-oxopropanoate, pyruvic acid, sodium salt, propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt, sodium alpha-ketopropionate, pyruvate sodium, unii-pod38aif08, 2-oxopropanoic acid sodium salt, pod38aif08
23662274
CHEBI:50144
Natrium;-2-oxopropanoat
CC(=O)C(=O)[O-].[Na+]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
113-24-6
C3H3NaO3
110.04
MFCD00002586
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
sodium pyruvate, pyruvic acid sodium salt, sodium 2-oxopropanoate, pyruvic acid, sodium salt, propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt, sodium alpha-ketopropionate, pyruvate sodium, unii-pod38aif08, 2-oxopropanoic acid sodium salt, pod38aif08
23662274
CHEBI:50144
Natrium;-2-oxopropanoat
CC(=O)C(=O)[O-].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pyruvic acid, sodium salt
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
pH 5.5 to 6.5 (10% soln. at 20°C)
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3COCO2Na
Menge 25 g
Beilstein 03, 608
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear colorless to light yellow
Formelmasse 110.04
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Lösung