Learn More
Methylglyoxaldimethylacetal, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11451567
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11451567 100 g 100 Gramm
11461567 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11451567 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24988.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6342-56-9 | C5H10O3 | 118.132 g/mol
Pyruvic aldehyde dimethyl acetal was used in the synthesis of methylglyoxal via hydrolysis in the presence of H2SO4. It was used to investigate the effects of methylglyoxal-mediated glycation on the structure, thermal stability and enzyme activity of yeast enolase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylglyoxaldimethyl wurde bei der Synthese von Methylglyoxal mittels Hydrolyse bei Vorhandensein von H2SO4 verwendet. Wurde verwendet, um die Auswirkungen von Methylglyoxal-vermittelter Glykation auf die Struktur, die thermische Stabilität und die Enzymaktivität von Hefe-Enolase in vivo zu untersuchen.
Löslichkeit
Wasserlöslich. 350G/L bei 20° C.
Hinweise
Nicht zusammen mit Säuren lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6342-56-9
Summenformel C5H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 118.132
MDL-Nummer MFCD00008758
InChI-Schlüssel ULVSHNOGEVXRDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-dimethoxyacetone, pyruvic aldehyde dimethyl acetal, 2-propanone, 1,1-dimethoxy, methylglyoxal dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-2-propanone, dimethoxymethyl methyl ketone, pyruvaldehyde dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy acetone, dimethoxyacetone, pyruvaldehyde, 1-dimethyl acetal
PubChem CID 80650
IUPAC-Name 1,1-Dimethoxypropan-2-on
SMILES CC(=O)C(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyruvic aldehyde dimethyl acetal
Schmelzpunkt -57°C
Dichte 0.998
Siedepunkt 133°C to 135°C
Flammpunkt 34°C (93°F)
Brechungsindex 1.398
Menge 100 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1560557
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. 350g/L at 20°C.
Formelmasse 118.13
Reinheit (%) ≥97%