Learn More
Methylglyoxaldimethylacetal, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027921
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
6342-56-9
C5H10O3
118.132
MFCD00008758
ULVSHNOGEVXRDR-UHFFFAOYSA-N
1,1-dimethoxyacetone, pyruvic aldehyde dimethyl acetal, 2-propanone, 1,1-dimethoxy, methylglyoxal dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-2-propanone, dimethoxymethyl methyl ketone, pyruvaldehyde dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy acetone, dimethoxyacetone, pyruvaldehyde, 1-dimethyl acetal
80650
1,1-Dimethoxypropan-2-on
CC(=O)C(OC)OC
6342-56-9
C5H10O3
118.132
MFCD00008758
ULVSHNOGEVXRDR-UHFFFAOYSA-N
1,1-dimethoxyacetone, pyruvic aldehyde dimethyl acetal, 2-propanone, 1,1-dimethoxy, methylglyoxal dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-2-propanone, dimethoxymethyl methyl ketone, pyruvaldehyde dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy acetone, dimethoxyacetone, pyruvaldehyde, 1-dimethyl acetal
80650
1,1-Dimethoxypropan-2-on
CC(=O)C(OC)OC
Pyruvic aldehyde dimethyl acetal was used in the synthesis of methylglyoxal via hydrolysis in the presence of H2SO4. It was used to investigate the effects of methylglyoxal-mediated glycation on the structure, thermal stability and enzyme activity of yeast enolase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylglyoxaldimethyl wurde bei der Synthese von Methylglyoxal mittels Hydrolyse bei Vorhandensein von H2SO4 verwendet. Wurde verwendet, um die Auswirkungen von Methylglyoxal-vermittelter Glykation auf die Struktur, die thermische Stabilität und die Enzymaktivität von Hefe-Enolase in vivo zu untersuchen.
Löslichkeit
Wasserlöslich. 350G/L bei 20° C.
Hinweise
Nicht zusammen mit Säuren lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pyruvic aldehyde dimethyl acetal
Schmelzpunkt -57°C
Dichte 0.998
Siedepunkt 133°C to 135°C
Flammpunkt 34°C (93°F)
Brechungsindex 1.398
Menge 100 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1560557
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. 350g/L at 20°C.
Formelmasse 118.13
Reinheit (%) ≥97%