Learn More
MP Biomedicals™ pZerve Cryokonservierungslösung
Eine Kryokonservierungslösung, die kein Dimethylsulfoxid (DMSO) und kein Serum enthält.
Marke:  MP Biomedicals™ 092030346
376.03 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15747879
  • 417.64 € / 20 Milliliter
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
pZerve wurde erfolgreich mit einer Vielzahl von Zelltypen eingesetzt, darunter Mastzellen, dendritische und mesenchymale Zellen. Es kann für Zellen verwendet werden, die in serumfreiem oder serumhaltigem Medium kultiviert werden.
Spezifikation
Spezifikation
Bei 2 bis 8 °C lagern
Lösung
Kryokonservierung
pZerve Medien für die Kryokonservierung
Medien für die Kryokonservierung
20 ml