Learn More
asecos™ Q-CLASSIC-90 Sicherheitslagerschrank Typ 90, Flügeltüren
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
3316.21 € - 4000.44 €
Spezifikation
Außentiefe (metrisch) | 615 mm |
---|---|
Innentiefe (metrisch) | 505 mm |
Abmessungen (T x B x H) | 615 x 1193 x 1953 mm |
Abmessungen (T x B x H) innen | 522 x 1050 x 1647 mm |
Höhe (metrisch) Öffnung | 90 mm |
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Produktcode | Marke | Beschreibung | Anzahl Türen | Anzahl Einschübe | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Anzahl Türen | Anzahl Einschübe | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11934776
|
asecos™
3000104030015 |
Warngelbe Türen | 2 | 4 | 513 kg |
4000.44 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11964776
|
asecos™
3000104130015 |
Gehäuse: Anthrazitgrau RAL 7016, Tür: Lichtgrau RAL 7035; Stahlblech RAL 7035 | 2 | 4 | 513 kg |
4000.44 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11924776
|
asecos™
3000104030003 |
Gehäuse: Anthrazitgrau RAL 7016, Tür: Warngelb RAL 1004; Stahlblech RAL 7035 | 2 | 3 | 474,50 kg |
3316.21 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11388151
|
asecos™
3000104130003 |
Gehäuse: Anthrazitgrau RAL 7016, Tür: Hellgrau RAL 7035; Stahlblech RAL 7035 | 2 | 3 | 474,50 kg |
3316.21 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
Beschreibung
- Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
- Robuste und langlebige Konstruktion: Tür mit drei Scharnieren; außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für Korrosionsschutz; kratz- und stoßfeste Oberfläche; leicht zu reinigen
- Einfache, komfortable Bedienung: Die Türen stoppen in jeder Position; im Brandfall selbstschließend
- Keine unbefugte Benutzung: Die Türen können mit Schließzylinder und Verriegelungsanzeiger (rot/grün) abgeschlossen werden (eine Integration in ein vorhandenes Schließsystem ist möglich).
- Leicht transportierbar: integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Sockelverkleidung
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: integrierte Luftkanäle (DN 75), bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem; Drehrad im Abluftgitter zur Indikation einer ausreichenden technischen Belüftung
- Feuerbeständig bis 90 Minuten
- Typentest gemäß EN 14470-1
- EN 16121/16122
- GS-zertifiziert
- CE-konform
Spezifikation
615 mm | |
615 x 1193 x 1953 mm | |
90 mm | |
Flügel | |
1953 mm | |
Q90.195.120 | |
Pulverbeschichtet | |
1130 mm |
505 mm | |
522 x 1050 x 1647 mm | |
Sicherheitsschrank | |
Verbesserter Schutz gegen Korrosion, kratz- und schlagfeste Oberfläche, reinigungsfreundlich | |
1685 mm | |
2 | |
1193 mm |