missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

asecos™ Type 90 Safety Storage Cabinet Q-CLASSIC-90 Winged Doors

Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas

Marke:  asecos™ 3004104030043

Weitere Details : Netto-Gewicht : 344.00000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11954836

  • 3208.09 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Benachrichtigungen:

For indoor use only


Beschreibung

Beschreibung

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen

Funktion / Konstruktion

  • Robust und langlebig: stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
  • Leichte Handhabung mit Komfort: Türen bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall
  • Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
  • Einfacher Transport: integrierter Transportsockel, Sockelblende optional erhältlich
  • Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft, drehendes Rad im Abluftgitter als Indikator für ausreichende technische Entlüftung

Zertifikate

  • Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
  • typgeprüft gemäß EN 14470-1
  • EN 16121/16122 konform
  • GS zertifiziert
  • CE konform

Serviceleistungen

10 years

Spezifikation

Spezifikation

1647 mm
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
522 mm
Stahl
615 x 893 x 1953 mm
522 x 750 x 1647 mm
Standard
1953 mm
Q90.195.090
90 mm
EN 14470-1, DIN EN 14727, GS-zertifiziert, CE-konform
Körper: Anthrazitgrau, Tür: Warngelb RAL 1004; Stahlblech RAL 7035
Sicherheitsschrank
750 mm
Pulverbeschichtet
893 mm
394,00 kg
Grau, Gelb
615 mm
Flügel
3
2
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote