Beschreibung
- Bioprocess Medium
- Anionenaustauscher
- Ligand: Quaternäres Amin
- Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm
- Matrix: 6 % quervernetzte Agarose mit Dextran zur Oberflächenvergrößerung
- Ionenkapazität: 0.18 bis 0.26 mmol Cl/ml Medium
- pH-stabiler Arbeitsbereich: 2 bis 12
- Zur Verwendung in Erfassungsschritten von Biomolekülen aus geklärten Ausgangsstoffen
- Erhältlich in 300-ml-Flaschen
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 300 ml |
| Stabilität | Nichtionische Detergenzien, 1 M NaOH, 6 M Guanidin-Hydrochlorid |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung in Erfassungsschritten von Biomolekülen aus geklärten Einsatzstoffen |
| Lagerungsbedingungen | 4 °C bis 30 °C |
| Produkttyp | Q Sepharose XL-Medien |
| Flussrate | 300 bis 500 cm/H μr |
| Partikelgröße | 45 bis 165 μm |
| Ionenkapazität | 0.18 bis 0.26 mm Cl-/ml |
| Enthält | Analysezertifikat |
| Art des Ionenaustausches | Starker Anionenaustauscher |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Q Sepharose XL, 300 ml
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol