Learn More
Thermo Scientific™ QCC (Quick Column Change) für Agilent-Geräte
Dieses Zubehör für den schnellen Säulenwechsel ist mit Agilent Geräten kompatibel
42.30 € - 78.85 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13406956
|
Thermo Scientific™
60180-872 |
S/SL Injektoradapter |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
13496956
|
Thermo Scientific™
60180-878 |
TCD Detektoradapter |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
13446956
|
Thermo Scientific™
60180-873 |
Sicherungsmutter |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
QCC (Quick Column Change) - Leckfreie Säuleninstallation
- Installation analytischer GC Säule ohne Werkzeug
- Ferrulen aus Graphit
Komplette QCC Kits mit:
- Injektoradapter
- Detektoradapter
- Sicherungsmutter
- Ferrulen (1 je 0.25, 0.32,0.53)
- Keramiksäulenschneider