Learn More
Molecular Probes™ Qdot™ 525 ITK™ Streptavidin Conjugate Kit
Qdot™ 525 ITK™ Streptavidin-Konjugat-Kit
Marke: Molecular Probes™ Q10041MP
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Das Qdot™ 525 ITK™ Streptavidin-Konjugat-Kit enthält das Qdot™ Streptavidin-Konjugat in 250 μl einer 2 μM-Lösung. Anders als die Qdot™ Streptavidin-Konjugate haben die Qdot™ ITK™ Streptavidin-Konjugate den Streptavidin-Kovalent ohne einen PEG-Linker an der inneren amphiphilen Beschichtung angebracht. Diese Qdot™ Konjugate können für die Bindung biotinylierter Sonden verwendet werden. Das Kit enthält außerdem 30 ml Qdot™ Inkubationspuffer.Spezifikation
2 μM | |
Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C). | |
ITK™, Qdot™ |
Qdot 525 | |
Raumtemperatur | |
Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend) |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.