Learn More
Molecular Probes™ Qdot™ 585 ITK™ Streptavidin Conjugate Kit
Qdot™ 585 ITK™ Streptavidin Conjugate Kit
Marke: Molecular Probes™ Q10011MP
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
Die Qdot™ 585 ITK™ Streptavidin Conjugate Kit Liefert das Qdot™ Streptavidin-Konjugat als 250 μl einer 2 μM-Lösung. Anders als die Qdot™ Streptavidin-Konjugate haben die Qdot™ ITK™ Streptavidin-Konjugate den Streptavidin-Kovalent ohne einen PEG-Linker an der inneren amphiphilen Beschichtung angebracht. Diese Qdot™ Konjugate können für die Bindung biotinylierter Sonden verwendet werden. Das Kit enthält 30 ml Qdot™ Inkubationspuffer.Spezifikation
Qdot 585 | |
Room Temperature | |
Konjugat-Kit |
Store in refrigerator (2–8°C). | |
ITK™, Qdot™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.