Learn More
Molecular Probes™ Qdot™ 625 Streptavidin Conjugate
Qdot™ 625 Streptavidin-Konjugat
231.00 € - 812.00 €
Spezifikation
Konzentration 1 μM
Versandbedingung Raumtemperatur
Form Flüssig
Produkttyp Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
13433339
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Molecular Probes™
Q22063
50 μl
231.00 €
50 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10743494
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Molecular Probes™
A10196
200 μl
812.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Qdot™ 625 Streptavidin-Konjugat enthält ein Biotin-bindendes Protein (Streptavidin) mit kovalenter Bindung an einen fluoreszierenden Marker (Qdot™ Nanokristall). Streptavidin besitzt eine sehr hohe Bindungsaffinität für Biotin. Streptavidin-Konjugate werden häufig gemeinsam mit Biotin-Konjugaten zum spezifischen Nachweis verschiedenster Proteine, Proteinmotive, Nukleinsäuren und anderer Moleküle verwendet (z. B. kann ein an eine Protein-Zielstruktur gebundener biotinylierter Primär-Antikörper mithilfe von fluoreszenzmarkiertem Streptavidin nachgewiesen werden). Ähnliche Strategien kommen in zahlreichen Nachweisprotokollen zum Einsatz, einschließlich Western Blots, Durchflusszytometrie, Bildgebung und Mikroskopie sowie Mikrotiterplatten-Assays. Zudem gelangen sie bei Aufreinigungen für gezielte Fraktionierungen zur Anwendung. Qdot™ Nanokristall-Konjugate werden als 1 μM-Lösungen angeboten.
Wichtige Merkmale von Qdot™ Streptavidin-Konjugaten:
  • Streptavidin Qdot™ 625-Konjugat hat ein Emissionsmaximum von ∼625 nm
  • Etwa 5 bis 10 Streptavidin-Moleküle pro Qdot™ Nanokristall
  • Extrem photostabil und helle Fluoreszenz
  • Effiziente Anregung durch einlinige Anregungsquellen
  • Enge Emission, hohe Stokes-Verschiebung
  • In mehreren Farben erhältlich
  • Ideal für Western Blots, Durchflusszytometrie, Bildgebung und Mikroskopie, Mikrotiterplatten-Assays und mehr
    Eigenschaften von Qdot™ Nanokristallen
    Das Qdot™ Streptavidin-Konjugat hat die Größe eines großen Makromoleküls oder Proteins (∼ 15 bis 20 nm) und stellt die hellste Klasse von Streptavidin-Nachweisreagenzien dar. Qdot™ Streptavidin-Konjugate werden aus nanometergroßen Kristallen eines Halbleitermaterials (CdSe) hergestellt, das mit einer zusätzlichen Halbleiterhülle (ZnS) zur Verbesserung der optischen Eigenschaften des Materials beschichtet ist. Die Qdot™ 705 und Qdot™ 800 Streptavidin-Konjugate mit CdSeTe werden auf ähnliche Weise hergestellt. Dieses Kern-Hülle-Material wird wiederum mit einer Polymerhülle beschichtet, die eine Konjugation der Materialien mit biologischen Molekülen ermöglicht und ihre optischen Eigenschaften erhält.
    Es sind weitere fluoreszierende Konjugate von Streptavidin verfügbar
    Wir bieten verschiedene andere Qdot™ Farben an. Oder probieren Sie das Qdot™ Streptavidin Sampler-Kit aus, das Qdot™ Streptavidin-Konjugate in sechs Farben enthält (525, 565, 585, 605, 655 und 705). Zusätzlich zu den Nanokristall-Konjugaten bieten wir eine große Auswahl an Streptavidin-Konjugaten, die mit Alexa Fluor™ Farbstoffen, Oregon Green™ Farbstoff, Enzym-Konjugaten und traditionellen Fluorophoren wie Texas Red™ Farbstoff, Fluorescein (FITC) und mehr konjugiert sind.
    Erfahren Sie mehr über biotinylierte Konjugate
    Wir bieten eine umfangreiche Palette an biotinylierten Konjugaten für die Verwendung in Biotin-Streptavidin-Nachweisstrategien.
  • Verwenden Sie die Suchhilfe für Primär-Antikörper für die Suche nach biotinylierten Primär-Antikörpern
  • Verwenden Sie das Auswahlwerkzeug für Sekundär-Antikörper, um biotinylierte Sekundär-Antikörper und biotinylierte Anti-Farbstoff- und Anti-Hapten-Antikörper zu finden
    Blockierung von endogenem Biotin
    Natürlich vorkommende Biotine können Biotin-Streptavidin-Nachweismethoden beeinträchtigen. Nutzen Sie für Experimente mit fixierten und permeabilisierten Zellen unser Blockier-Kit für endogenes Biotin, um solche Interferenzen auf ein Minimum zu beschränken.
    Verwandte Links:
    Erfahren Sie mehr über Avidin-Biotin-Nachweismethoden
    Erfahren Sie mehr über Qdot™ Nanokristalle
  • Spezifikation
    Spezifikation
    1 μM
    Raumtemperatur
    Flüssig
    Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend)
    Dokumentation
    Produktzertifizierungen
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.