Learn More
Novex™ Qdot™ Streptavidin Sampler Kit
Qdot™ Streptavidin Sampler-Kit
Marke:  Novex™ Q10151MP
625.36 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06000kg
Artikelnummer. 10454373
  • 938.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Qdot™ Streptavidin-Konjugate enthalten ein Biotin-bindendes Protein (Streptavidin) mit kovalenter Bindung an einen fluoreszierenden Marker (Qdot™ Nanokristall). Streptavidin besitzt eine sehr hohe Bindungsaffinität für Biotin. Streptavidin-Konjugate werden häufig gemeinsam mit Biotin-Konjugaten zum spezifischen Nachweis verschiedenster Proteine, Proteinmotive, Nukleinsäuren und anderer Moleküle verwendet (z. B. kann ein an ein Protein-Target gebunder biotinylierter primärer Antikörper mithilfe von fluoreszenzmarkiertem Streptavidin nachgewiesen werden). Ähnliche Strategien kommen in zahlreichen Nachweisprotokollen zum Einsatz, einschließlich Western Blots, Durchflusszytometrie, Bildgebung und Mikroskopie sowie Mikrotiterplatten-Assays. Zudem gelangen sie bei Aufreinigungen für gezielte Fraktionierungen zur Anwendung. Jedes der sechs Konjugate im Qdot™ Streptavidin-Sampler-Kit wird als 1 μM-Lösung (50 μl Volumen) geliefert.
Wichtige Merkmale des Qdot™ Streptavidin Sampler-Kits:
  • Streptavidin Qdot™ Konjugate haben Emissionsmaxima von ∼525, ∼565, ∼585, ∼605, ∼655 und ∼705 nm
  • Etwa 5 bis 10 Streptavidine pro Qdot™ Nanokristall
  • Extrem photostabil und helle Fluoreszenz
  • Effiziente Anregung durch einlinige Anregungsquellen
  • Enge Emission, hohe Stokes-Verschiebung
  • In mehreren Farben erhältlich
  • Ideal für Western Blots, Durchflusszytometrie, Bildgebung und Mikroskopie, Mikrotiterplatten-Assays und mehr
    Eigenschaften von Qdot™ Nanokristallen
    Das Qdot™ Streptavidin-Konjugat hat die Größe eines großen Makromoleküls oder Proteins (∼15 – 20 nm) und stellt die hellste Klasse von Streptavidin-Nachweisreagenzien dar. Qdot™ Streptavidin-Konjugate werden aus nanometergroßen Kristallen eines Halbleitermaterials (CdSe) gewonnen, das mit einer zusätzlichen Halbleiterhülle (ZnS) zur Verbesserung der optischen Eigenschaften des Materials beschichtet ist. Die Qdot™ 705 und Qdot™ 800 Streptavidin-Konjugate mit CdSeTe werden auf ähnliche Weise hergestellt. Dieses Kern-Hülle-Material wird wiederum mit einer Polymerhülle beschichtet, die eine Konjugation der Materialien mit biologischen Molekülen ermöglicht und ihre optischen Eigenschaften erhält.
    Es sind weitere fluoreszierende Konjugate von Streptavidin verfügbar
    Wir bieten verschiedene andere Qdot™ Farben und eine große Auswahl an Streptavidin-Konjugaten, die mit Alexa Fluor™ Farbstoffen, Oregon Green™ Farbstoff, Enzym-Konjugaten und traditionellen Fluorophoren wie Texas Red™ Farbstoff, Fluorescein (FITC) und mehr konjugiert sind.
    Erfahren Sie mehr über biotinylierte Konjugate
    Wir bieten eine umfangreiche Palette an biotinylierten Konjugaten für die Verwendung in Biotin-Streptavidin-Nachweisstrategien.
  • Suchen Sie nach biotinylierten Primär-Antikörpern mit der Suchhilfe für Primär-Antikörper
  • Verwenden Sie das Auswahlwerkzeug für Sekundär-Antikörper, um biotinylierte Sekundär-Antikörper und biotinylierte Anti-Farbstoff- und Anti-Hapten-Antikörper zu finden
    Blockierung von endogenem Biotin
    Natürlich vorkommende Biotine können Biotin-Streptavidin-Nachweismethoden beeinträchtigen. Nutzen Sie für Experimente mit fixierten und permeabilisierten Zellen unser Blockier-Kit für endogenes Biotin, um solche Interferenzen auf ein Minimum zu beschränken.
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
    Verwandte Links:
    Erfahren Sie mehr über Avidin-Biotin-Nachweismethoden
    Erfahren Sie mehr über Qdot™ Nanokristalle
  • Spezifikation
    Spezifikation
    1 µM
    Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C).
    Qdot™
    Qdot 525, Qdot 565, Qdot 585, Qdot 605, Qdot 655, Qdot 705
    Raumtemperatur
    Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend)
    Sonderangebote
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.