Learn More
QKI/Quaking Antibody (PCRP-QKI-2F10), FITC, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18331525 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18331525 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18331525 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP314072F
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
QKI/Quaking Monoclonal antibody specifically detects QKI/Quaking in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen QKI/Quaking
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon PCRP-QKI-2F10
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias DKFZp586I0923, HKQ, homolog of mouse quaking QKI (KH domain RNA binding protein), Hqk, hqkI, protein quaking, QK, QK1, QK3, quaking homolog, KH domain RNA binding (mouse), RNA binding protein HQK
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full-length human QKI/Quaking protein (Uniprot: Q96PU8)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9444
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2c